Tlačiť
Chlorid železitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
451649-1G 451649-5G
SIAL451649-1GEA 294.42 EUR
SIAL451649-1G SIAL451649-5G
Chlorid železitý, Sigma-Aldrich®
Chlorid železitý
Vzorec: FeCl₃
Teplota varu: 315 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 260 °C
Hustota: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011005
Číslo CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
OSN: 1773
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048