Tlačiť
Chlorid železitý, anhydrous, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Iron trichloride, Ferric chloride
24216.268EA 55.68 EUR
24216.268 24216.361 24216.460
Chlorid železitý, anhydrous, GPR RECTAPUR®
Chlorid železitý
Vzorec: FeCl₃
Mw: 162.21
Teplota varu: 315
Teplota tavenia: 260
Hustota: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011005
Číslo CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
OSN: 1773
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green to black, cryst. powder (NK)
Assay Min. 98,5%
Insoluble matter Max. 0,2%
Arsenic (As) Max. 0.001%
Chromium (Cr) Max. 0,05%
Copper (Cu) Max. 0,01%
Manganese (Mn) Max. 0,2%
Nickel (Ni) Max. 0,03%
Lead (Pb) Max. 0.001%
Zinc (Zn) Max. 0,04%