Tlačiť
Chlorid železitý, anhydrous 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12357.09 12357.22 12357.A1 12357.A7 12357.C4
12357.09EA 66.99 EUR
12357.09 12357.22 12357.A1 12357.A7 12357.C4
Chlorid železitý, anhydrous 98%
Chlorid železitý
Purity: 98% CAS No.: 7705-08-0 Molecular Formula: Cl3Fe Formula Weight: 162.21 Physical Form: Crystalline Density: 2.90 Appearance: Black Odour: Odourless pH: 1.8 Melting Point: 306° Boiling Point: 316° Solubility: Freely soluble in water, alcohol, ether, acetone. Slightly soluble in CS2. Insoluble in ethyl acetate Merck Reference: 14,4019 UN No.: 1773 MDL No.: MFCD00011005
Vzorec: FeCl₃
Teplota varu: 316 °C
Teplota tavenia: 306 °C
Hustota: 2,90
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011005
Číslo CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
OSN: 1773
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4019