Tlačiť
Chlorid železitý, anhydrous 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
169430010 169430025 169430050 169430100 169430250
ACRO169430010EA 97.47 EUR
ACRO169430010 ACRO169430025 ACRO169430050 ACRO169430100 ACRO169430250
Chlorid železitý, anhydrous 98%, pure
Chlorid železitý
Vzorec: FeCl₃
Teplota varu: 315 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 260 °C
Hustota: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011005
Číslo CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
OSN: 1773
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark grey to black Powder
Titration Iodometric 97.5 to 102.5 %
Arsenic (As) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤1000 ppm
Lead (Pb) ≤200 ppm
Manganese (Mn) ≤3000 ppm
Zinc (Zn) ≤1000 ppm