Tlačiť
Iron(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Iron dichloride, Ferrous chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
372870-250G 372870-25G
SIAL372870-250GEA 955.34 EUR
SIAL372870-250G SIAL372870-25G
Iron(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Iron(II) chloride
Vzorec: Cl₂Fe
Mw: 126.75
Teplota varu: 2023
Teplota tavenia: 674
Hustota: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011004
Číslo CAS: 7758-94-3
EINECS: 231-843-4
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04091