Tlačiť
Chlorid kobaltnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
449776-25G 449776-5G
SIAL449776-25GEA 796.31 EUR
SIAL449776-25G SIAL449776-5G
Chlorid kobaltnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid kobaltnatý
Vzorec: Cl₂Co
Mw: 129.84
Teplota varu: 1049
Teplota tavenia: 735
Hustota: 1.6795 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00010938
Číslo CAS: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02498