Tlačiť
Chlorid kobaltnatý, anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02540.0025 8.02540.0100
8.02540.0025EA 59.68 EUR
8.02540.0025 8.02540.0100
Chlorid kobaltnatý, anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorid kobaltnatý
Vzorec: Cl₂Co
Mw: 129.84
Teplota varu: 1049
Teplota tavenia: 735
Hustota: 1.6795 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010938
Číslo CAS: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02498
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 735 °C
Molar Mass 129.83 g/mol
Boiling Point 1049 °C (1013 hPa)
Density 3.36 g/cm3 (25 °C)