Chlorid kobaltnatý, anhydrous 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22031.14
B22031.22
B22031.36
B22031.14EA
46.13
EUR
B22031.14
B22031.22
B22031.36
Chlorid kobaltnatý, anhydrous 97%
Chlorid kobaltnatý
Purity: 97%
CAS No.: 7646-79-9
Molecular Formula: Cl2Co
Formula Weight: 129.84
Odour: Odourless
Melting Point: 735°
Boiling Point: 1049°
Merck Reference: 14,2437
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010938
Vzorec:
Cl₂Co Teplota varu: 1049 °C Teplota tavenia: 735 °C Hustota: 3,367 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010938 Číslo CAS: 7646-79-9 EINECS: 231-589-4 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2437 |