Tlačiť
Chlorid kobaltnatý, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
Ampuled under argon
13665.03 13665.06 13665.14
13665.03EA 134.59 EUR
13665.03 13665.06 13665.14
Chlorid kobaltnatý, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Chlorid kobaltnatý
Purity: 99.998% CAS No.: 7646-79-9 Molecular Formula: Cl2Co Formula Weight: 129.84 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.367 Appearance: Pale blue Odour: Odourless Melting Point: 735° Boiling Point: 1049° Merck Reference: 14,2437 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010938
Vzorec: Cl₂Co
Mw: 129.84
Teplota varu: 1049 °C
Teplota tavenia: 735
Hustota: 3.367
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010938
Číslo CAS: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,2437