Platinum(II) bromide (≥54,5% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
12172.03
12172.06
12172.03EA
174.64
EUR
12172.03
12172.06
Platinum(II) bromide (≥54,5% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Platinum(II) bromide
Purity: 99.9%
CAS No.: 13455-12-4
Molecular Formula: PtBr2
Formula Weight: 354.91
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 250° dec.
MDL No.: MFCD00011180
Vzorec:
Br₂Pt Mw: 354.89 Teplota tavenia: 250 °C (rozkl.) Hustota: 6.652 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011180 Číslo CAS: 13455-12-4 EINECS: 236-648-8 |