Tlačiť
Palladium(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Palladium dibromide, Palladium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
205877-10G 205877-2G
SIAL205877-10GEA 1127.56 EUR
SIAL205877-10G SIAL205877-2G
Palladium(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) bromide
Vzorec: Br₂Pd
Hustota: 5,173 g/cm³ (16 °C)
Číslo MDL: MFCD00011170
Číslo CAS: 13444-94-5
EINECS: 236-588-2