Palladium(II) bromide ≥99.998% (metals basis) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
43697.03
43697.06
43697.03EA
223.02
EUR
43697.03
43697.06
Palladium(II) bromide ≥99.998% (metals basis) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Palladium(II) bromide
Purity: 99.998%
CAS No.: 13444-94-5
Molecular Formula: PdBr2
Formula Weight: 266.22
Physical Form: Powder
Appearance: Black
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00011170
Vzorec:
Br₂Pd Teplota tavenia: Dec. Hustota: 5,173 g/cm³ (16 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011170 Číslo CAS: 13444-94-5 EINECS: 236-588-2 |