Palladium(II) bromide ≥99.99% (metals basis) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Palladium dibromide, Palladium bromide
11878.04
11878.09
11878.04EA
363.42
EUR
11878.04
11878.09
Palladium(II) bromide ≥99.99% (metals basis) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Palladium(II) bromide
Purity: 99.99%
CAS No.: 13444-94-5
Molecular Formula: PdBr2
Formula Weight: 266.22
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00011170
Vzorec:
Br₂Pd Mw: 266.23 Teplota tavenia: Dec. Hustota: 5.173 g/cm³ (16 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011170 Číslo CAS: 13444-94-5 EINECS: 236-588-2 |