Tlačiť
Bromid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Nickel dibromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
217891-10G 217891-50G
SIAL217891-10GEA 47.67 EUR
SIAL217891-10G SIAL217891-50G
Bromid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Bromid nikelnatý
Vzorec: Br₂Ni
Mw: 218.5
Teplota tavenia: 963
Hustota: 5.09 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011141
Číslo CAS: 13462-88-9
EINECS: 236-665-0
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,06585