Bromid nikelnatý, anhydrous 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
53115.18
53115.30
53115.18EA
157.24
EUR
53115.18
53115.30
Bromid nikelnatý, anhydrous 99%
Bromid nikelnatý
Purity: 99%
CAS No.: 13462-88-9
Molecular Formula: Br2Ni
Formula Weight: 218.53
Physical Form: Crystalline
Density: 5.098
Melting Point: 963°
Merck Reference: 14,6502
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011141
Vzorec:
Br₂Ni Teplota tavenia: 963 °C Hustota: 5,098 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011141 Číslo CAS: 13462-88-9 EINECS: 236-665-0 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,6502 |