Tlačiť
Bromid nikelnatý 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Nickel dibromide
203360500 203360100 203362500
ACRO203360500EA 156.22 EUR
ACRO203360500 ACRO203360100 ACRO203362500
Bromid nikelnatý 99%
Bromid nikelnatý
Vzorec: Br₂Ni
Mw: 218.5
Teplota tavenia: 963
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011141
Číslo CAS: 13462-88-9
EINECS: 236-665-0
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,06585
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤6 % (K.F.)