Iridium(IV) bromide ≥99.99% (metals basis) Ir ≥ 37.1%, Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
39493.02
39493.04
39493.02EA
208.18
EUR
39493.02
39493.04
Iridium(IV) bromide ≥99.99% (metals basis) Ir ≥ 37.1%, Premion®
Iridium(IV) bromide
Purity: 99.99%
CAS No.: 7789-64-2
Molecular Formula: IrBr4
Formula Weight: 511.84
Physical Form: Crystalline
Odour: Acrid
MDL No.: MFCD00049467
Vzorec:
Br₄Ir Teplota tavenia: Dec. Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049467 Číslo CAS: 7789-64-2 EINECS: 232-180-3 |