Tlačiť
Iron(III) bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Ferric bromide, Iron tribromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
217883-10G 217883-50G
SIAL217883-10GEA 265.54 EUR
SIAL217883-10G SIAL217883-50G
Iron(III) bromide, Sigma-Aldrich®
Iron(III) bromide
Vzorec: Br₃Fe
Číslo MDL: MFCD00016082
Číslo CAS: 10031-26-2
EINECS: 233-089-1
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04060