Tlačiť
Iron(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Iron dibromide, Ferrous bromide, Iron(II) bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
400831-10G 400831-50G
SIAL400831-10GEA 133.57 EUR
SIAL400831-10G SIAL400831-50G
Iron(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Iron(II) bromide
Vzorec: Br₂Fe
Číslo MDL: MFCD00016081
Číslo CAS: 7789-46-0
EINECS: 232-168-8
OSN: 3260
ADR: 8,III