Tlačiť
Cobalt(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
427136-1G 427136-5G
SIAL427136-1GEA 127.56 EUR
SIAL427136-1G SIAL427136-5G
Cobalt(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II) bromide
Vzorec: Br₂Co
Hustota: 4,909 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00016017
Číslo CAS: 7789-43-7
EINECS: 232-166-7
Merck Index: 12,02496