Tlačiť
Cobalt(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Cobaltous bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
334022-250G 334022-50G
SIAL334022-250GEA 414.58 EUR
SIAL334022-250G SIAL334022-50G
Cobalt(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II) bromide
Vzorec: Br₂Co
Mw: 218.74
Hustota: 4.909 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00016017
Číslo CAS: 7789-43-7
EINECS: 232-166-7
Merck Index: 12,02496