Tlačiť
Manganese(III) oxide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Manganese oxide (Mn2O3), Dimanganese trioxide
87791.36 87791.A3
87791.36EA 263.14 EUR
87791.36 87791.A3
Manganese(III) oxide ≥98%
Manganese(III) oxide
Purity: 98% CAS No.: 1317-34-6 Molecular Formula: Mn2O3 Formula Weight: 157.86 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 4.50 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1080° dec. Merck Reference: 14,5737 MDL No.: MFCD00016217
Vzorec: Mn₂O₃
Teplota tavenia: 1080 °C (rozkl.)
Hustota: 4,50
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016217
Číslo CAS: 1317-34-6
EINECS: 215-264-4
Merck Index: 14,5737