Tlačiť
Manganese(II) oxide 99% (76.0 - 78.0% Mn)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
11870.36 11870.A3 11870.F7
11870.36EA 61.37 EUR
11870.36 11870.A3 11870.F7
Manganese(II) oxide 99% (76.0 - 78.0% Mn)
Manganese(II) oxide
Purity: 99% CAS No.: 1344-43-0 Molecular Formula: MnO Formula Weight: 70.94 Physical Form: +200 Mesh Powder Density: 5.0 Appearance: Green Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016226
Vzorec: MnO
Teplota tavenia: 1840 °C
Hustota: 5,0
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016226
Číslo CAS: 1344-43-0
EINECS: 215-695-8