Tlačiť
Manganese(II) carbonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
377449-1KG 377449-250G
SIAL377449-1KGEA 219.41 EUR
SIAL377449-1KG SIAL377449-250G
Manganese(II) carbonate, Sigma-Aldrich®
Manganese(II) carbonate
Vzorec: CMnO₃
Hustota: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011116
Číslo CAS: 598-62-9
EINECS: 209-942-9
Merck Index: 13,05749