Tlačiť
Manganese(II) chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Manganese dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05930.0100 8.05930.0500
8.05930.0100EA 62.58 EUR
8.05930.0100 8.05930.0500
Manganese(II) chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Manganese(II) chloride
Vzorec: MnCl₂
Mw: 125.84
Teplota varu: 1190
Teplota tavenia: 650
Hustota: 2.98 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011114
Číslo CAS: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
OSN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05768
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 723 g/l (25 °C)
Melting Point 650 °C
Molar Mass 125.84 g/mol
Boiling Point 1190 °C
Density 2.977 g/cm3 (25 °C)
pH 5.5 (25 g/l, H2O, 20 °C)