Tlačiť
Manganese(II) chloride, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Ampuled under argon
14697.06 14697.14
14697.06EA 147.61 EUR
14697.06 14697.14
Manganese(II) chloride, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Manganese(II) chloride
Vzorec: MnCl₂
Teplota varu: 1190 °C
Teplota tavenia: 650 °C
Hustota: 2,977
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011114
Číslo CAS: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
OSN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5728