Tlačiť
Manganese(II) chloride, anhydrous 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Manganese dichloride
11868.36 11868.A3 11868.A9
11868.36EA 56.56 EUR
11868.36 11868.A3 11868.A9
Manganese(II) chloride, anhydrous 97%
Manganese(II) chloride
Purity: 97% CAS No.: 7773-01-5 Molecular Formula: Cl2Mn Formula Weight: 125.84 Physical Form: Crystalline/Flake Density: 2.977 Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: 650° Boiling Point: 1190° Merck Reference: 14,5728 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011114
Vzorec: MnCl₂
Mw: 125.84
Teplota varu: 1190 °C
Teplota tavenia: 650
Hustota: 2.977
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011114
Číslo CAS: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
OSN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,5728