Manganese(II) chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Manganese dichloride
271410010
271410250
271410025
271412500
ACRO271410010EA
76.61
EUR
ACRO271410010
ACRO271410250
ACRO271410025
ACRO271412500
Manganese(II) chloride 97%
Manganese(II) chloride
Vzorec:
MnCl₂ Mw: 125.84 Teplota varu: 1190 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: 650 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011114 Číslo CAS: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 OSN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,05768 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Pink Flakes or beads |
Titration Complexometric | ≥96.0 % |
Water | ≤1 % |
Iron (Fe) | ≤200 ppm |
Nickel (Ni) | ≤200 ppm |