Tlačiť
Manganese(II) chloride, anhydrous 99+% 80 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
223610500 223610100
ACRO223610500EA 218.61 EUR
ACRO223610500 ACRO223610100
Manganese(II) chloride, anhydrous 99+% 80 mesh
Manganese(II) chloride
Vzorec: MnCl₂
Teplota varu: 1190 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 650 °C
Hustota: 2,98 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011114
Číslo CAS: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05768
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Pink Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Solubility (10 % in dilute HCl) Clear solution
Particle size -80 mesh