Tlačiť
Manganese(II) bromide, anhydrous 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Manganous bromide, Manganese(ii)bromide, Manganese dibromide, Manganese(II) bromide hydrate
A18321.14 A18321.22
A18321.14EA 113.12 EUR
A18321.14 A18321.22
Manganese(II) bromide, anhydrous 95%
Manganese(II) bromide
Purity: 95% CAS No.: 13446-03-2 Molecular Formula: MnBr2 Formula Weight: 214.76 Odour: Odourless Melting Point: 698° MDL No.: MFCD00011113
Vzorec: Br₂Mn
Mw: 214.75
Teplota tavenia: 698
Hustota: 4.38
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011113
Číslo CAS: 13446-03-2
EINECS: 236-591-9
Merck Index: 14,5725