Tlačiť
Manganese(II) bromide tetrahydrate ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44443.09 44443.18
44443.09EA 99.88 EUR
44443.09 44443.18
Manganese(II) bromide tetrahydrate ≥99.9% (metals basis)
Manganese(II) bromide tetrahydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 10031-20-6 Molecular Formula: MnBr2.xH2O Formula Weight: 214.76(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: 64.3° dec. Merck Reference: 14,5725 MDL No.: MFCD00149791
Vzorec: Br₂Mn·4H₂O
Teplota tavenia: 64,3 °C (rozkl.)
Hustota: 4,38 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149791
Číslo CAS: 10031-20-6
EINECS: 236-591-9
Merck Index: 14,5725