Tlačiť
Manganese(II) bromide, anhydrous 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Manganous bromide, Manganese(ii)bromide, Manganese dibromide, Manganese(II) bromide hydrate
207860250 207861000
ACRO207860250EA 147.61 EUR
ACRO207860250 ACRO207861000
Manganese(II) bromide, anhydrous 99%
Manganese(II) bromide
Vzorec: Br₂Mn
Mw: 214.75
Teplota tavenia: 698
Hustota: 4.38 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011113
Číslo CAS: 13446-03-2
EINECS: 236-591-9
Merck Index: 12,05765
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Pink Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %