Tungsten disulphide ≥99.8% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Tungsten sulphide, Tungsten (IV) sulphide
11829.18
11829.30
11829.18EA
122.34
EUR
11829.18
11829.30
Tungsten disulphide ≥99.8% (metals basis)
Tungsten disulphide
Purity: 99.8%
CAS No.: 12138-09-9
Molecular Formula: WS2
Formula Weight: 247.98
Physical Form: Powder
Density: 7.5
Appearance: Black
Melting Point: 1250° dec.
MDL No.: MFCD00011467
Vzorec:
S₂W Teplota tavenia: 1250 °C (rozkl.) Hustota: 7,5 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011467 Číslo CAS: 12138-09-9 EINECS: 235-243-3 |