Tlačiť
Sulfid molybdeničitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Molybdenum disulphide
69860-100G 69860-500G
SIAL69860-100GEA 113.92 EUR
SIAL69860-100G SIAL69860-500G
Sulfid molybdeničitý, Sigma-Aldrich®
Sulfid molybdeničitý
Vzorec: MoS₂
Teplota tavenia: 2375 °C
Hustota: 4,8 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003470
Číslo CAS: 1317-33-5
EINECS: 215-263-9
Merck Index: 12,06318