Sulfid molybdeničitý ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Molybdenum disulphide
12213.30
12213.A1
12213.30EA
154.43
EUR
12213.30
12213.A1
Sulfid molybdeničitý ≥98%
Sulfid molybdeničitý
Purity: 98%
CAS No.: 1317-33-5
Molecular Formula: MoS2
Formula Weight: 160.08
Physical Form: Powder
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1185°
Solubility: Insoluble in water and dilute acids
Merck Reference: 14,6236
MDL No.: MFCD00003470
Hydrogenation and isomerization catalyst, dry lubricant
Vzorec:
MoS₂ Teplota tavenia: 1185 °C Hustota: 4,8 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003470 Číslo CAS: 1317-33-5 EINECS: 215-263-9 Merck Index: 14,6236 |