Tlačiť
Oxid wolframový ≥99.998% (metals basis excluding Mo), Puratronic® (max. 0.01% Mo)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tungsten (VI) oxide
13398.14 13398.22
13398.14EA 242.28 EUR
13398.14 13398.22
Oxid wolframový ≥99.998% (metals basis excluding Mo), Puratronic® (max. 0.01% Mo)
Oxid wolframový
Purity: 99.998% CAS No.: 1314-35-8 Molecular Formula: O3W Formula Weight: 231.85 Physical Form: Powder Density: 7.16 Melting Point: 1473° Merck Reference: 14,9817 MDL No.: MFCD00011466
Vzorec: O₃W
Teplota tavenia: 1473 °C
Hustota: 7,16
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011466
Číslo CAS: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 14,9817