Tlačiť
Oxid chromový, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
675644-25G 675644-5G
SIAL675644-25GEA 114.72 EUR
SIAL675644-25G SIAL675644-5G
Oxid chromový, Sigma-Aldrich®
Oxid chromový
Vzorec: CrO₃
Teplota tavenia: 195 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010952
Číslo CAS: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
OSN: 1463
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256