Chromium(III) fluoride ≥98% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.98%
CAS No.: 7788-97-8
Molecular Formula: CrF3
Formula Weight: 108.99
Physical Form: Powder
Density: 3.8
Appearance: Dark green
Odour: Odourless
Melting Point:
Vzorec:
CrF₃ Teplota tavenia: >1000 °C Hustota: 3,8 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016045 Číslo CAS: 7788-97-8 EINECS: 232-137-9 OSN: 1756 ADR: 8,II Merck Index: 14,2223 |