Tlačiť
Tungsten(VI) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Tungsten hexachloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
241911-100G 241911-10G
SIAL241911-100GEA 718.81 EUR
SIAL241911-100G SIAL241911-10G
Tungsten(VI) chloride, Sigma-Aldrich®
Tungsten(VI) chloride
Vzorec: Cl₆W
Teplota varu: 347 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 275 °C
Hustota: 3,518 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011463
Číslo CAS: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
OSN: 3260
ADR: 8,II