Tlačiť
Tungsten(VI) chloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tungsten hexachloride
12337.06 12337.18 12337.30 12337.09
12337.06EA 72.6 EUR
12337.06 12337.18 12337.30 12337.09
Tungsten(VI) chloride ≥99%
Tungsten(VI) chloride
Purity: 99% CAS No.: 13283-01-7 Molecular Formula: WCl6 Formula Weight: 396.57 Physical Form: Powder Density: 3.52 Appearance: Purple Odour: Pungent Melting Point: 275° Boiling Point: 346° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011463
Vzorec: Cl₆W
Teplota varu: 346 °C
Teplota tavenia: 275 °C
Hustota: 3,52
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011463
Číslo CAS: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
OSN: 3260
ADR: 8,II