Tungsten(VI) chloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Tungsten hexachloride
12337.06
12337.18
12337.30
12337.09
12337.06EA
72.6
EUR
12337.06
12337.18
12337.30
12337.09
Tungsten(VI) chloride ≥99%
Tungsten(VI) chloride
Purity: 99%
CAS No.: 13283-01-7
Molecular Formula: WCl6
Formula Weight: 396.57
Physical Form: Powder
Density: 3.52
Appearance: Purple
Odour: Pungent
Melting Point: 275°
Boiling Point: 346°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011463
Vzorec:
Cl₆W Teplota varu: 346 °C Teplota tavenia: 275 °C Hustota: 3,52 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011463 Číslo CAS: 13283-01-7 EINECS: 236-293-9 OSN: 3260 ADR: 8,II |