Tlačiť
Tungsten(VI) chloride 99% 20 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
200300100 200300500 200302500
ACRO200300100EA 89.45 EUR
ACRO200300100 ACRO200300500 ACRO200302500
Tungsten(VI) chloride 99% 20 mesh
Tungsten(VI) chloride
Vzorec: Cl₆W
Teplota varu: 347 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 275 °C
Hustota: 3,518 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011463
Číslo CAS: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
OSN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey to dark blue to violet to black Powder
Purity ≥98.5 %