Tlačiť
Chromium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Chromium trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
200050-100G 200050-25G
SIAL200050-100GEA 742.24 EUR
SIAL200050-100G SIAL200050-25G
Chromium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Chromium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Cr
Mw: 158.35
Teplota tavenia: 1152
Hustota: 2.76 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010948
Číslo CAS: 10025-73-7
EINECS: 233-038-3
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,02278