Tlačiť
Chromium(III) chloride, anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
35691.06 35691.14 35691.22
35691.06EA 55.76 EUR
35691.06 35691.14 35691.22
Chromium(III) chloride, anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Chromium(III) chloride
Purity: 99.9% CAS No.: 10025-73-7 Molecular Formula: CrCl3 Formula Weight: 158.35 Physical Form: Flake Density: 2.87 Appearance: Violet Melting Point: ca 1150° Merck Reference: 14,2222 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010948
Vzorec: Cl₃Cr
Teplota tavenia: ∼ 1150 °C
Hustota: 2,87
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010948
Číslo CAS: 10025-73-7
EINECS: 233-038-3
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2222