Tlačiť
Chromium(III) chloride, anhydrous 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12336.18 12336.30
12336.18EA 124.75 EUR
12336.18 12336.30
Chromium(III) chloride, anhydrous 98%
Chromium(III) chloride
Purity: 98% CAS No.: 10025-73-7 Molecular Formula: CrCl3 Formula Weight: 158.35 Physical Form: Crystalline Density: 2.87 Appearance: Violet Boiling Point: 1300(subl) Merck Reference: 14,2222 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010948
Vzorec: Cl₃Cr
Teplota varu: 1300 °C (subl.)
Teplota tavenia: 1152 °C
Hustota: 2,87
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010948
Číslo CAS: 10025-73-7
EINECS: 233-038-3
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2222