Tlačiť
Chromium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Chromium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
450782-1G 450782-25G 450782-5G
SIAL450782-1GEA 165.66 EUR
SIAL450782-1G SIAL450782-25G SIAL450782-5G
Chromium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Chromium(II) chloride
Vzorec: Cl₂Cr
Mw: 122.9
Teplota varu: 1302
Teplota tavenia: 823…825 °C
Hustota: 2.87 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010947
Číslo CAS: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02264