Chromium(II) chloride, anhydrous 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Chromium dichloride
L14342.06
L14342.14
L14342.22
L14342.06EA
116.96
EUR
L14342.06
L14342.14
L14342.22
Chromium(II) chloride, anhydrous 97%
Chromium(II) chloride
Purity: 97%
CAS No.: 10049-05-5
Molecular Formula: CrCl2
Formula Weight: 122.90
Odour: Odourless
Melting Point: 824°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010947
Vzorec:
Cl₂Cr Mw: 122.9 Teplota varu: 1302 Teplota tavenia: 824 °C Hustota: 2.878 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010947 Číslo CAS: 10049-05-5 EINECS: 233-163-3 OSN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,2244 |