Tlačiť
Chromium(II) chloride 99.9% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Chromium dichloride
315190050 315190010 315190250
ACRO315190050EA 295.23 EUR
ACRO315190050 ACRO315190010 ACRO315190250
Chromium(II) chloride 99.9% (trace metals basis)
Chromium(II) chloride
Vzorec: Cl₂Cr
Mw: 122.9
Teplota varu: 1302
Teplota tavenia: 824 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010947
Číslo CAS: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
Merck Index: 13,02264
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to grey-green Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %