Tlačiť
Chromium(II) chloride 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Chromium dichloride
223810050 223810100
ACRO223810050EA 146.01 EUR
ACRO223810050 ACRO223810100
Chromium(II) chloride 90%
Chromium(II) chloride
Vzorec: Cl₂Cr
Mw: 122.9
Teplota varu: 1302
Teplota tavenia: 824 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010947
Číslo CAS: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
Merck Index: 13,02264
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Green to grey Powder
Titration Argentometric ≥88 %