Tlačiť
Oxid vanadičný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
223794-100G 223794-500G
SIAL223794-100GEA 51.74 EUR
SIAL223794-100G SIAL223794-500G
Oxid vanadičný, Sigma-Aldrich®
Oxid vanadičný
Vzorec: O₅V₂
Mw: 181.88
Teplota varu: 1750
Teplota tavenia: 690
Hustota: 3.35 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011457
Číslo CAS: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
OSN: 2862
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,09987