Tlačiť
Oxid vanadičný, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00824.0250 1.00824.1000
1.00824.0250EA 758.92 EUR
1.00824.0250 1.00824.1000
Oxid vanadičný, Supelco®
Oxid vanadičný
Vzorec: O₅V₂
Mw: 181.88
Teplota varu: 1750
Teplota tavenia: 690
Hustota: 3.35 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011457
Číslo CAS: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
OSN: 2862
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,09987
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 690 °C
Molar Mass 181.88 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Boiling Point 1750 °C (decomposition)
Density 3.36 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)